Learn More
Bethoxazin, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15989671
Bethoxazin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15989671 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Artikelnummer. 15989671
Marke: Honeywell Fluka R111225MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 163269-30-5
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg geliefert
Zur Verwendung mit (Anwendung) FUNGIZIDE UND BAKTERIZIDE
Physikalische Form Fest
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bethoxazin, Honeywell Fluka™ >