Learn More
Ismatec™ Pumpenschlauch, IxWxA: 3,17x0,84x4,85mm TYGON Standard ENFT-25 (VE=10MTR)
Marke:  Ismatec™ SC0223T
Artikelnummer. 10431816
  • 173.00 CHF / 10 Meter
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestellinformation
Innendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Tygon ST R-3603, R-3607
1000 cm
Schlauch mit 2 und 3 Stoppern
1/Packung
Niedrig
Durchsichtig
74 °C
3,17 mm
4,89 mm
0,86 mm
-50 °C
Säuren, Laugen, nahezu alle anorganischen Chemikalien
Potenzielles Herauslösen von Plastifizierern
Gut
Verlängerungsschläuche
Name des Produkts
Ismatec™ Pumpenschlauch, IxWxA: 3,17x0,84x4,85mm TYGON Standard ENFT-25 (VE=10MTR) > ID:3,17mm