Learn More
Masterflex™ 30m Tygon microbore tubing 0.01x0.76mm OD
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen. Der Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon Schlauch mit sehr kleinem Durchmesser eignet sich ideal für pharmazeutische und allgemeine Laboranwendungen, insbesondere bei Präzisionsinjektions- oder Abfüllanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 06419-00
Artikelnummer. 15229204
  • 280.60 CHF / 30 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: Tygon™ ND-100-80
  • Hervorragend geeignet für Peristaltikpumpenanwendungen mit niedrigem Durchfluss
  • Äußerst flexible, kristallklare Schläuche
  • Ungiftig, pyrogenfrei, biokompatibel
  • Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
  • Sterilisierbar im Autoklav oder mit Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt Erfordernisse der USP-Klasse VI., ohne DEHP
Autoklavierbar
Tygon ND-100-80
0,0254 mm
Autoklav, Ethylenoxid, Gamma
Durchsichtig
Microbore-Schlauch
0,25 mm
0,76 mm
Ideal für Peristaltikpumpen mit niedrigem Durchfluss, für allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen
Rolle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ 30m Tygon microbore tubing 0.01x0.76mm OD > ID: 0.01 mm