Learn More
Saint-Gobain Tygon F-4040-A Schläuche
Einfach erkennbare, gelbe flexible Schläuche für den Transport von Erdöl, Heizöl, Kerosin und Kühlmittel auf Glykolbasis. Tygon™ F4040A Schläuche mit Beständigkeit gegen Aufquellen und Brüchigkeit. UV- und ozonbeständig.
110.00 CHF - 810.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU 2002/95/EC (ROHS) Standard |
---|---|
Material | Tygon |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flexibler Schlauch für den Transfer von Kraftstoff, Schmierstoffen und anderen Produkten auf Petroleumbasis |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -37 °C |
Benachrichtigungen:
Nicht zur Verwendung mit starken Säuren oder Laugen.
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11968099
|
Saint-Gobain
T4014-23 |
11.1 mm | 14.3 mm | 1.6 mm | N/A | ||||||
11948099
|
Saint-Gobain
T4006-23 |
4.8 mm | 8 mm | 1.6 mm | N/A | ||||||
11988099
|
Saint-Gobain
T4016-43 |
12.7 mm | 19.1 mm | 3.2 mm | N/A | ||||||
11998099
|
Saint-Gobain
T4020-43 |
15.9 mm | 22.3 mm | 3.2 mm | N/A | ||||||
10555624
|
Saint-Gobain
T4010-23 |
8 mm | 11.2 mm | 1.6 mm | N/A | ||||||
11958099
|
Saint-Gobain
T4012-23 |
9.5 mm | 12.7 mm | 1.6 mm | N/A | ||||||
Descripción
Produktmerkmale und Vorteile
- Widersteht Versprödung
- Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
- Quillt nicht auf.
- Sehr flexibel, einfach zu installieren
- Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
- Ozon- und UV-beständig
Typische Anwendungen
- Kleinmotoren-Kraftstoffleitungen
- Automobil allgemein
- Freizeitfahrzeuge
- Rasen- und Gartenbaugeräte
- Kühlmitteltransfer
- Heizstoffe
- Schneidöle
- Poliergeräte
- Schmierstoffleitungen
Especificaciones
EU 2002/95/EC (ROHS) Standard | |
15 m | |
-37 °C | |
Durchscheinend gelb | |
Flexibel |
Tygon | |
Flexibler Schlauch für den Transfer von Kraftstoff, Schmierstoffen und anderen Produkten auf Petroleumbasis | |
1 Packung | |
57 (Shore A) | |
74 °C |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.