Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Masterflex™ ACF1S1504
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
- Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
FDA, NSF, 3-A, erfüllt USP Klasse VI, Japan Food Sanitation Law Nr. 370/1959,1935/2004/EC und 10/2011/EU, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU | |
0,24 in. | |
Tygon R-3603 | |
9 mm | |
15 m | |
2,4 mm | |
Je 1 | |
Flexibel |
Autoklavierbar | |
6 mm | |
0,35 in. | |
49.2 ft. | |
0,09 in. | |
Für Labor, Lebensmittel- und Getränke und Vakuumanwendungen | |
Clear | |
Pumpenschlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche > Innendurchmesser:6 mm; Außendurchmesser:9 mm; Dicke:2,4 mm, Länge:15 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur