Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke:  Masterflex™ ACF1S1502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15127064
  • 40.85 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
  • Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959,1935/2004/EC und 10/2011/EU, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU
0,08 in.
Tygon E-3603
4 mm
15 m
1 mm
Je 1
Flexibel
760 mm Hg bei 23 °C
Autoklavierbar
2 mm
0,16 in.
49.2 ft.
0,04 in.
Für Labor, Lebensmittel und Getränke und Vakuumanwendungen
Clear
2,5 bar bei 23 °C
Flexible Tubing
Name des Produkts
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche > Innendurchmesser:2 mm; Außendurchmesser:4 mm; Dicke:1 mm, Länge:15 m