Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Masterflex™ ACF1S1503-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
- Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959,1935/2004/EC und 10/2011/EU, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU | |
0,2 in. | |
Tygon E-3603 | |
8 mm | |
15,2 m | |
1.5 mm | |
Je 1 | |
Flexibel | |
760 mm Hg bei 23 °C |
Autoklavierbar | |
5 mm | |
0,31 in. | |
49.9 ft. | |
0,06 in. | |
Für Labor, Lebensmittel und Getränke und Vakuumanwendungen | |
Clear | |
2,5 bar bei 23 °C | |
Flexible Tubing |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche > Innendurchmesser:5 mm; Außendurchmesser:8 mm; Dicke:1,5 mm, Länge:15,2 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur