Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon 3350 Schläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 1.6 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
301.00 CHF - 897.00 CHF
Spezifikation
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -112°F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -80 °C |
Farbe | Durchscheinend |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11978179
|
Saint Gobain Life Sciences
T3303-23 |
2,4 mm | 5,6 mm | N/A | |||||
11968169
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-09 |
4.8 mm | 8 mm |
897.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10357934
|
Saint Gobain Life Sciences
T3310-23 |
8 mm | 11.2 mm |
301.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11988169
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-18 |
9.5 mm | 12.7 mm |
672.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10397884
|
Saint Gobain Life Sciences
T3302-23 |
1,60 mm | 4,80 mm | N/A | |||||
11978169
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-13 |
6,4 mm | 9,6 mm |
435.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11754768
|
Saint Gobain Life Sciences
T3316-23 |
12.7 mm | 15.9 mm |
451.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11928169
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-06 |
3.2 mm | 6.4 mm |
320.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12316889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3314-23 |
11,1 mm | 14,3 mm |
386.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Spezifikation
49.2 ft. | |
-112°F | |
Durchscheinend | |
200 °C |
15 m | |
-80 °C | |
392°F | |
Transfer Tubing |