Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon 3350 Schläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 1.6 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T3302-23
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10397884
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Minimum an extrahierbaren Substanzen hilft die Integrität der Flüssigkeit zu bewahren
  • Nachgewiesene Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Ausgezeichnete Flusscharakteristika für Flüssigkeiten
  • Vollständig gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses getestet
Typische Anwendungen
  • Pharmazie und Kosmetik
  • Verarbeitung
  • Medizinische Geräte
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Sterile Füllleitungen
  • Injektionswassertransfer
  • Chemie- und Blutanalysatoren
  • Flüssigkeitschromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA, NSF 51, 3-A, NSF 51, 3-A
Autoklavierbar
1,60 mm
0,19 in.
49.2 ft.
0,06 in.
770 %
-112°F
Je 1
Durchscheinend
392°F
Transfer Tubing
0,06 in.
Silikon
4,80 mm
15 m
1.6 mm
Für sensible Anwendungen
-80 °C
Steril
50 (Shore A)
200 °C