Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 Sanitärschläuche aus Silikon bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T330D-153
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12356899
  • 209.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Beschreibung
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NSF-51, 3-A, FDA
3 mm
0,24 in.
49.2 ft.
0,06 in.
Abfüllen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-80 °C
50 (Shore A)
204 °C
0,12 in.
Silikon
6 mm
15 m
1,5 mm
-112°F
Durchsichtig
399.2°F
Schläuche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche > Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing; Inner Diameter: 3 mm; Outer Diameter: 6 mm