Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 Sanitärschläuche aus Silikon bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T330L-153
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12336909
  • 391.00 CHF / 15 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001, ISO 10993
0,28 in.
Tygon 3350
10 mm
15 m
1,5 mm
-80 °C
399.2°F
Schläuche
Autoklavierbar
7 mm
0,39 in.
49.2 ft.
0,06 in.
-112°F
Durchscheinend
204 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche > Länge:15m