Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 Sanitärschläuche aus Silikon bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T330O-303
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11759128
  • 667.00 CHF / 15 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR Teil 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
14 mm
14 mm
15 m
-112°F
Je 1
50 (Shore A)
392°F
Schläuche
0,55 in.
Silikon
49.2 ft.
Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
-80 °C
Durchscheinend
Flexibel
200 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche > Innendurchmesser: 14 mm