Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Entwickelt für hohe Lebensdauer und weniger Ermüdung. Ideal für sicheres Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen. Flockgefüttert mit ergonomischem Design für verbesserten Tragekomfort.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
---|---|
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Rau |
Latex Free | Nein |
Material | Nitril |
Beschreibung
- Flockgefütterte, 15 mil-Handschuh mit beschichteten Grifffläche
- Ein flexibler Handschuh, der Schweiß absorbiert und die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb schützt
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X – EN ISO 374-5:2016
- Chloriert, enthält keine Silikone
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
CE-Kategorie III | |
Rau | |
Nitril | |
15 mil | |
EN388: 2016 2001X | |
Typ A | |
Ja | |
Baumwollvelour | |
12 Paare pro Beutel/12 Beutel pro Karton: 144 Paare insgesamt | |
330 mm |
Grün | |
Nein | |
Handschuh/anatomische Form, NT480 | |
0,38 mm | |
Nein | |
JKLOPT | |
Glatt | |
Gefüttert | |
13 in. |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Mögliche Allergene: Carbamat
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ NT480