Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Hybrid-Nitril für höchsten Tragekomfort. Ideal für Arbeiten in feuchter oder fettiger Umgebung und für die Handhabung von Kleinteilen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-KATEGORIE III |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | Nitril |
Dicke (angloamerikanisch) | 9 mil |
Dicke (metrisch) | 0,23 mm |
Beschreibung
- 0,23 mm Nitrilhandschuhe für Jobs, die chemische Leistung, optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort erfordern
- Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
CE-KATEGORIE III | |
Nitril | |
0,23 mm |
Blau | |
9 mil |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ NT430