Learn More
Grant Instruments™ Thermostatic circulator bath Grant Optima advanced
Für Anwendungen, bei denen eine komplexe Programmierung und/oder eine hochpräzise Temperaturregelung im Bereich von -15 °C bis 200 °C erforderlich ist Der Umwälzthermostat kann in Kombination mit jedem Grant Edelstahl- oder Kunststofftank oder mit einem T-CLAMP für die unabhängige Verwendung von praktisch jedem vertikalen Tank verwendet werden.
Marke: Grant Instruments™ TXF200-ST18
2745.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kühl-/Heizbereich -15 °C bis +200 °C
- Stabilität ±0,01 °C/Gleichförmigkeit ±0,05 °C
- Tankoptionen 5 l bis 38 l
- Leistungsfähige eingebaute Pumpe zur externen Flüssigkeitszirkulation
- Großes, helles Farbdisplay mit einer Auswahl aus 5 Sprachen
- 5-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- Speicherkapazität für 10 Programme mit jeweils 100 Abschnitten
Spezifikation
22 l/min | |
0°C bis 200°C | |
Industrielle Labore: Thermostatkalibrierung, Dunstanalyse (Brauen), Temperatursondenkalibrierung und Materialprüfung. Universitätsforschung: Temperaturkontrolle externer Geräte wie Spektralphotometer und Refraktometer. Zirkulation von Temperierflüssigkeit zu ummantelten Gefäßen. | |
530 mbar | |
385 mm | |
230 V 50/60 Hz |
Mehrstufig | |
Thermostatisches Umwälzbad | |
Behälter aus rostfreiem Stahl | |
TXF200 | |
300 mm |