Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Ausschwingbecher/BIOShield 1000A Adapter
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A-Adapter, um TX-750/BIOShield-Ausschwingrotoren noch vielseitiger zu machen.
Marke: Thermo Scientific™ 75003737
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A -Adapter, um TX-750/BIOShield-Ausschwingrotoren noch vielseitiger zu machen.
- Adapter für Blutentnahmeflaschen/-röhrchen mit rundem/flachem Boden für TX-750 rechteckige Becher oder BIOShield 1000A Rotor.
- Maximale Röhrchengröße: 63 × 130mm
Spezifikation
Swinging Bucket Adapter | |
250 mL Flat-bottom Bottles |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31