Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003710
932.97 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11894451
  • 1070.33 CHF / 4 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundbecher-Adapter
250 ml Flasche
250 ml
250 ml Nalgene Flasche, 225 ml/175 ml BD Falcon Konische Flasche (erfordert BD #352090) (nur offene Becher), 200 ml Nunc Konische Flasche (erfordert Nunc #377585) (nur offene Becher), 175 ml Nalgene Konische Flasche (erfordert Nalgene #DS3126-0175) (nur offene Becher)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter > 15 ml konischer Röhrchen-Adapter für konische 50 ml-Röhrchen (2er Set)