Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Marke: Thermo Scientific™ 75003723
898.32 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.
Spezifikation
Rundbecher-Adapter | |
5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen | |
5/7 ml | |
Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmeröhrchen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen