Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Marke: Thermo Scientific™ 75003716
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.
Spezifikation
Universaladapter für konische 25 ml-Röhrchen mit Stehrand |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur