Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003608
2155.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10683755
  • 2336.63 CHF / 4 Sets
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4/Satz): 75-003-610 Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorhandbuch
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R und Thermo Scientific SL40/40R
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
750 ml-Rundbecher (4 St./Set)
750 mL
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Set of 4
Ausschwingrotor
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zentrifugen
Ja
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor > 750 ml Rundbecher für TX-750 Rotor (4 Stck./Satz)