Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 75003609
556.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4/Satz): 75-003-610 Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorhandbuch
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R und Thermo Scientific™ SL40/40R
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Spezifikation
Aerosoldichte ClickSeal Deckel für Rundbecher (4 St./Set) | |
Not Applicable | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. | |
Set of 4 |
Becherdeckel | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zentrifugen | |
Ja |