Learn More
Thermo Scientific™ Ausschwingrotor TX200
Verarbeiten Sie die unterschiedlichsten Volumina mit dem TX-200 4 x 180 ml Ausschwingrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003660
328.11 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie die unterschiedlichsten Volumina mit dem Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml Ausschwingrotor.
Bestellinformationen:Rundbecher (75-003-659), aerosoldichte Deckel (75-003-660) und Ersatz-O-Ringe (75-003-687) sind gesondert erhältlich. Darüber hinaus ist ein breites Adaptersortiment verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Spezifikation
Aerosoldichte Deckel für Rundbecher (4) | |
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 | |
Set of 4 |
Becherdeckel | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen