Learn More
Thermo Scientific™ TX-150 Ausschwingrotor
Führen Sie viele verschiedene klinische und Forschungsanwendungen mit dem Thermo Scientific™ TX-150 Ausschwingrotor durch, der in hohem Maße konfigurierbar und praktisch ist.
Marke: Thermo Scientific™ 75005701
970.89 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie viele verschiedene klinische und Forschungsanwendungen mit dem Thermo Scientific™ TX-150 Ausschwingrotor durch. Dieser Rotor bietet Platz für bis zu 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen oder 8 x 50 ml konische Röhrchen bei 4.500 U/min/3.260 x g und sorgt mit erhältlichen Adaptern für zusätzliche Flexibilität bei den Anforderungen an Ausschwingrotoren. Rotorinnovationen – von Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zu Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biobehälterdeckeln – verkürzen die Vorbereitungszeit für Durchläufe und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Proben.
Entwickelt für eine Vielzahl von Anforderungen an die Ausschwingverarbeitung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Kapazität mit speziellen Bechern für eine Kapazität von 8 konischen Röhrchen oder Rundbechern mit ClickSeal Biobehälterdeckeln, der von Public Health England, Porton Down, Großbritannien, zertifiziert sind.
Der sichere Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in nur 3 Sekunden bietet:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
Bestellinformationen:
Rundbecher (75005702), 50 ml konische Becher (75005703), ClickSeal Biobehälterdeckeln (75005707) und Ersatz-O-Ringe (75005724) sind gesondert erhältlich. Darüber hinaus ist ein breites Adaptersortiment verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Ausschwingrotor TX150 | |
4 x 145 ml | |
4.500 U/min | |
12968 | |
50 mm | |
90° |
Ausschwingrotor | |
3.260 × g | |
144 mm | |
100 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 | |
Ja |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen