Learn More
Thermo Scientific™ TX-100 klinischer Ausschwingrotor
Verarbeiten Sie effizient bis zu 16 x 5/7 ml Blutröhrchen pro Durchlauf.
Marke: Thermo Scientific™ 75005705
2277.93 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie bis zu 16 x 5/7 ml Blutröhrchen pro Lauf effizient mit dem Thermo Scientific™ TX-100 klinischen Ausschwingrotor.
Bestellinformationen:
Inklusive nicht aerosoldichten Trägern. Adapter sind separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
TX-100 klinischer Ausschwingrotor | |
16 x 15 ml | |
4.500 U/min | |
4258 | |
17 mm | |
90° |
Ausschwingrotor | |
3.260 × g | |
144 mm | |
121 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13