Learn More
Cole-Parmer™ Zwei-Finger-Universalklemmen
Diese Erweiterungsklemmen eignen sich zum sicheren Halten von Büretten, Bechern und Flaschenhälsen. Standard-Verlängerungsklammern mit zwei Zinken sind für das Halten von Geräten mit geraden Seiten vorgesehen. Zwei einstellbare Klammern werden entweder aus Edelstahl oder vernickeltem Zink angeboten.
47.70 CHF - 66.80 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Mehrzweckklammer |
Material | Vernickelter Zink |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Halten von geraden Geräten wie Büretten, Thermometern, Bechern und Kolbenhälsen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11735419
|
Cole-Parmer™
08021-44 |
0 bis 92 mm |
66.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11745419
|
Cole-Parmer™
08021-48 |
95 mm |
52.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11939718
|
Cole-Parmer™
08021-46 |
75 mm |
47.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Entscheiden Sie sich beim standardmäßigen Einsatz für die Einzelverstellmöglichkeit, bei der ein Zinken oder Finger mit einer Flügelmutter verstellt wird, während der andere Zinken stationär bleibt, oder aber für eine vielseitigere Klemme mit doppelter Verstellmöglichkeit.
- Beide Zinken lassen sich leicht über einen größeren Bereich verstellen
- Erhältlich in den Größen: mittel und groß
- Lieferung mit rutschfesten Vinylmanschetten oder Fiberglasabdeckungen für Temperaturen über 100°C
- Ein zusätzlicher Halter muss erworben werden, um Klammern an Laborgestellen, Stativen oder anderen Geräten zu befestigen
Spezifikation
Je 1 | |
Mehrzweckklammer | |
Vernickelter Zink | |
Ideal zum Halten von geraden Geräten wie Büretten, Thermometern, Bechern und Kolbenhälsen |