Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
42.00 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10519951
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03214173
2 l Seitenhals NS 14/23
152.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10752682
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03211149
250 ml Seitenhals NS 14/23
59.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10230881
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03214470
1 l Seitenhals 29/32
67.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10439362
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03214273
2 l Seitenhals NS 19/26
153.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10010251
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03213258
500 ml Seitenhals NS 19/26
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10384971
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03213237
100 ml Seitenhals NS 19/26
45.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10394971
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03213249
250 ml Seitenhals NS 19/26
62.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10479932
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03214473
2 l Seitenhals 29/32
152.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10728271
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
03213137
100 ml Seitenhals NS 14/23
42.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Destillationskolben gem. DIN 12394 sowie DIN-Norm
  • Mit NS
  • Mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen