Learn More
Labplas Twirl'EM™ Transparente Probenbeutel aus Polyethylen
Twirl'EM™ Transparente Probenbeutel aus Polyethylen eignen sich hervorragend zur Aufnahme fester, halbfester oder flüssiger Proben im Labor. Dank des besonderen Drehverschlusssystems mit Metalldraht und Sicherheitslaschen gewährleisten die Beutel eine auslaufsichere Versiegelung.
Marke:  Labplas EPL-4515-FS-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562773
  • 255.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Steril
  • Transparentes Polyethylen
  • Ohne seitliche Versiegelung, breite Öffnung
  • Ziehlaschen zum Öffnen des Beutels ohne Kantenberührung
  • Rundes Metalldrahtverschlusssystem mit Sicherheitslaschen
Spezifikation
Spezifikation
1060 mL
Polyethylen
1000 Packungen
Durchsichtig
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labplas Twirl'EM™ Transparente Probenbeutel aus Polyethylen > Fassungsvermögen:Gehäuse 1060mL