Learn More
LABPLAS Twirl'Em Clear
Sterile sampling bag with closure.
146.12 CHF - 333.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Farbe | Clear |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Sterile |
Latexfrei | Yes |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17970215
|
LABPLAS
EPL-3050 |
89 x 140 mm | 76.2 μm | N/A | ||||||
17910145
|
LABPLAS
EPL-3070 |
89 x 178 mm | 76.2 μm | N/A | ||||||
17900165
|
LABPLAS
EPL-3570 |
102 x 178 mm | 76.2 μm |
162.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17980215
|
LABPLAS
EPL-4512 |
114 x 305 mm | 63.5 μm | N/A | ||||||
17920145
|
LABPLAS
EPL-4515 |
114 x 381 mm | 63.5 μm | N/A | ||||||
17990185
|
LABPLAS
EPL45590 |
140 x 229 mm | 101.6 μm |
258.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17930275
|
LABPLAS
EPL-4575 |
114 x 191 mm | 63.5 μm |
180.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17900185
|
LABPLAS
EPL-4590 |
114 x 229 mm | 63.5 μm | N/A | ||||||
17950205
|
LABPLAS
EPL-5512 |
140 x 305 mm | 76.2 μm |
241.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17900195
|
LABPLAS
EPL-5515 |
140 x 381 mm | 76.2 μm | N/A | ||||||
17970145
|
LABPLAS
EPL-5590 |
140 x 229 mm | 76.2 μm | N/A | ||||||
17920165
|
LABPLAS
EPL-7012 |
178 x 305 mm | 76.2 μm |
303.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17980155
|
LABPLAS
EPL-7015 |
178 x 381 mm | 76.2 μm |
333.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Twirl'Em Clear
- Safety tabs
- Clear
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Yes |
Clear | |
Sterile | |
Sample Bag |