Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well Mikrotiterplatten für Real-Time PCR
Die Fluoreszenzintensität ist bis zu zehnmal höher als bei mattierten Wells
85.40 CHF - 139.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | PCR-Platte |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Volumen (metrisch) Well | Ausführung des Rahmens | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Volumen (metrisch) Well | Ausführung des Rahmens | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10740920
|
Eppendorf™
0030132700 |
PCR Clean (Non-sterile) | 150 μl | Ohne Rand | Weiß |
139.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10440378
|
Eppendorf™
0030132718 |
PCR Clean (Non-sterile) | 150 μl | Ohne Rand | Blau |
139.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15685367
|
Eppendorf™
0030129636 |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | 150 μl | Stehrand | Weiß |
85.40 CHF
10 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15695367
|
Eppendorf™
0030129644 |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | 250 μl | Halbhoher Rand | Weiß |
85.40 CHF
10 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Der begrenzende Faktor bei der Echtzeit-PCR mit geringem Volumen ist oft die verbleibende Fluoreszenzintensität. Die weißen Wells der Eppendorf twin.tec Echtzeit-PCR-Platten reflektieren Fluoreszenz viel besser als transparente oder mattierte Wells. Daher sind niedrigere Fluoreszenzwerte mit demselben Gerät noch immer nachweisbar – wenn die richtigen Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Darüber hinaus reduzieren weiße Wells die störende Hintergrundfluoreszenz erheblich und führen zu einer erhöhten Homogenität von Replikaten und reproduzierbaren Ergebnissen.
- Weiße Wells für bessere Reflexion
- Hohe mechanische Stabilität
- Erhöhte Ränder für eine effektive Abdichtung
- Optimale Wärmeübertragung durch reduzierte Wanddicke
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- Der robuste Polycarbonat-Rahmen gewährleistet eine einfache und zuverlässige Handhabung, sowohl manuell als auch automatisiert
- Polypropylen-Wells garantieren eine hervorragende und schnelle Temperaturübertragung auf die Probe
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
96 | |
6000 x g | |
Weiß |
8 x 12 | |
PCR-Platte | |
Unsteril | |
Ja |