Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well Mikrotiterplatten für Real-Time PCR
Die Fluoreszenzintensität ist bis zu zehnmal höher als bei mattierten Wells
Marke: Eppendorf™ 0030132718
132.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der begrenzende Faktor bei der Echtzeit-PCR mit geringem Volumen ist oft die verbleibende Fluoreszenzintensität. Die weißen Wells der Eppendorf twin.tec Echtzeit-PCR-Platten reflektieren Fluoreszenz viel besser als transparente oder mattierte Wells. Daher sind niedrigere Fluoreszenzwerte mit demselben Gerät noch immer nachweisbar – wenn die richtigen Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Darüber hinaus reduzieren weiße Wells die störende Hintergrundfluoreszenz erheblich und führen zu einer erhöhten Homogenität von Replikaten und reproduzierbaren Ergebnissen.
- Weiße Wells für bessere Reflexion
- Hohe mechanische Stabilität
- Erhöhte Ränder für eine effektive Abdichtung
- Optimale Wärmeübertragung durch reduzierte Wanddicke
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- Der robuste Polycarbonat-Rahmen gewährleistet eine einfache und zuverlässige Handhabung, sowohl manuell als auch automatisiert
- Polypropylen-Wells garantieren eine hervorragende und schnelle Temperaturübertragung auf die Probe
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
8 x 12 | |
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) | |
PCR-Platte | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
RT-PCR-Anwendungen | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Ja |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Ohne Rand | |
150 μl | |
Unsteril | |
6000 x g | |
20/Packung | |
Weiß |