Learn More
Tween™ 80, Rein, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical T/4203/60
92.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
1 kg, Braunglasflasche
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Flüssig | |
1 kg | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
2-{2-[3,5-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl(9E)-Octadec-9-enoat |
9005-65-6 | |
6 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
MFCD00082107 | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
604.82 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tween™ 80, Rein, Fisher Chemical > 1 kg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur