Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 2 % in PBS, 20X
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61419.K3
220.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15474029
  • 238.00 CHF / 2 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
PBS (Phosphate Buffered Saline) and Tween 20 are used as a wash buffer in immunolabeling techniques. Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased non-specific background staining. Tween 20 is also known to promote reagent spreading in automated staining methodologies. 20X PBS Tween-20 is a space-saving stock solution that is ideal for preparing PBS-Tween (PBS-T) wash buffers for ELISA, Western and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Puffer
Flüssig
Umgebungstemperaturen
2L
2 % in PBS (20x)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 2 % in PBS, 20X > 2 l
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
RUO – Research Use Only