Learn More
Brannan™ Twaddle-Aräometer
Twaddle-Aräometer mit Schrotbelastung
Marke: Brannan™ 10/106/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mmAufnahme geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60 /60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Je 1 | |
6 | |
UKAS | |
138 bis 170 g/ml |
Twaddle Hydrometer | |
1 g/mL | |
160 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Twaddle-Aräometer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur