Learn More
Brannan™ Twaddle-Aräometer
Twaddle-Aräometer mit Schrotbelastung
Marke:  Brannan™ 10/103/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12849177
  • 14.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Schrotbelastung, Skalenteilung 1,0 TW, Genauigkeit ±1,0 TW, 0,5 TW ±0,5 TW bei 60/60 °F. Kalibriert bei 15,6 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
3
UKAS
48 bis 74 g/ml
Twaddle Hydrometer
1 g/mL
160 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Twaddle-Aräometer >