Learn More
Brannan™ Twaddle-Aräometer
Twaddle-Aräometer mit Schrotbelastung
Marke:  Brannan™ 63/099/8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12839207
  • 22.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Verfügbare Aktionen anzeigen
Beschreibung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mm
Aufnahme geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60 /60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
±1,0 TW, 0,5 TW ±0,5 TW
UKAS
0 bis 24 g/ml
Twaddle Hydrometer
1 g/mL
158 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Twaddle-Aräometer >