Learn More
Terpentinensubstitut, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 149°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2529338 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | T/4200/17,T/4200/25,T/4200/PB17,T/4200/PB15 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Turpentine substitute
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terpentinensubstitut, Reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur