Learn More
Abnova™ TurboTEV Protease
Katalytisches Fragment des N1a-Proteins aus dem Tabakätzvirus (TEV) mit GST- und His-Tags, exprimiert in Escherichia coli.
Marke: Abnova™ P5379.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
2 mg/mL | |
Bei -20 °C lagern. Aufbewahrung in Aliquoten, um mehrmaliges Auftauen und Wiedereinfrieren zu vermeiden | |
1 mg |
Enzym | |
Flüssig | |
Protein |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido