Learn More
Honeywell™ Fallschutzsystem mit Turbolite Gewebe
Kostengünstiger Fallschutz mit geringem Abstand, der als Alternative zu stoßdämpfenden Trageschlaufen dient.
Marke:  Honeywell™ 1018015
Artikelnummer. 12687383
  • 531.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der integrierte Netzabnutzungsindikator zeigt an, wann das Produkt außer Betrieb genommen werden muss
  • Schnellaktivierungs-Bremssystem (Patent ausstehend)
  • Kompakt, geringes Gewicht
  • Durchdachtes Gewebe für größere Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer (Vectran-/Polyestergewebe)
  • Leichtes, hochstabiles, stoßfestes Nylongehäuse für maximale Haltbarkeit
  • Integriertes Drehgelenk verhindert Verdrehen
  • Keine jährliche werkseitige Neuzertifizierung erforderlich
  • Passt sich an alle Situationen mit geringer Bodenfreiheit an
  • Kann im Fallfaktor 2 verwendet werden (unter dem hinteren D-Ring und nicht unter der Fußhöhe)
  • Kann auf beiden Seiten verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EC-Kategorie PSA: 3, ISO 9001/2000, EG-Bescheinigung 0082/544/160/12/08/0430
0.877 kg
Stoßfestes Gehäuse aus Nylon, stoßdämpfende Nabe aus Copolymer, Kerngewebe aus Vectran, Drehriegelkarabiner aus Edelstahl
Ausgelegt für Anwender bis zu 136 kg, ausgelegt für Anwender bis zu 100 kg bei niedrigen Höhen
Rettungsgurt mit 2 m Arbeitsbereich
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Honeywell™ Fallschutzsystem mit Turbolite Gewebe > Ausgelegt für Anwender bis zu 136 kg, ausgelegt für Anwender bis zu 100 kg bei niedrigen Höhen