Learn More
Abnova™ Turbo3C Protease
3C-Protease aus dem humanen Rhinovirus (HRV) mit GST- und His-Tags, exprimiert in Escherichia coli.
Marke:  Abnova™ P5380.1mg
Artikelnummer. 16191840
  • 607.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Specifications
2 mg/mL
Bei -20 °C lagern. Aufbewahrung in Aliquoten, um mehrmaliges Auftauen und Wiedereinfrieren zu vermeiden
1 mg
Enzym
Flüssig
Protein
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers