Learn More
Thermo Scientific™ Trübungsstandards für Orion™ AQ3010 Trübungsmessgerät
Ersatz-Trübungsstandards für das Orion AQ3010 Trübungsmessgerät.
Marke: Thermo Scientific™ AC301S
413.03 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Trübungsstandards sind für die Verwendung mit dem Orion™ AQ3010 Trübungsmessgerät (Kat Nr. AQ3010). Dieses Ersatz-Kalibrierstandardkit ist ein polymerbasierter primärer Trübungsstandard und enthält 800, 100, 20 und 0.02 NTU in 60 ml-Kunststofffläschen.
- Kann verwendet werden mit: Orion AQUAfast AQ3010
- Das Standardset enthält 60 ml-Fläschen mit jeweils 0.02, 20.0, 100 und 800 NTU 100
Spezifikation
Kalibrierstandards | |
Orion AQ3010 Trübungsmessgerät | |
Ersatz-Kalibrierstandard-Kit, enthält 800, 100, 20.0 und 0.02 NTU-Standards in Kunststoffflaschen | |
800, 100, 20.0 und 0.02 NTU-Standards in 60 ml-Flaschen |