Learn More
WTW™ Küvette für Trübungsmessgerät
Für die automatische Erkennung der photLab™ Turbidimeter und Spektralphotometer
Marke:  WTW™ 251302
70.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884602
  • 72.50 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Glas- und Quarzküvetten mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Küvettenerkennung mit dem photoLab™ Filter- und Spektralphotometer. Bei der Verwendung von Einweg-Küvetten ist das Material PMMA sowie eine strukturierte oder matte Seitenfläche für die Küvettenerkennung durch die photoLab™ Photometer erforderlich. Die Glas- und Quarzküvetten sind mit einer Markierung versehen, um die Küvetten für eine höhere Präzision in die gleiche Richtung in das Photometer zu legen. Küvetten für Trübungsmessungen können markiert werden, um Beeinträchtigungen durch das Glas zu verhindern: Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit, auch für Werte <1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Küvette
Photoflex-Serie und Turb 430 IR/T Turbidimeter und Photometer
3 Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Küvette für Trübungsmessgerät > Für Photoflex-Serie und Turb 430 IR/T Turbidimeter und Photometer