Learn More
WTW™ Küvette für Trübungsmessgerät
Für die automatische Erkennung der photLab™ Turbidimeter und Spektralphotometer
Marke: WTW™ 600601
175.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Glas- und Quarzküvetten mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Küvettenerkennung mit dem photoLab™ Filter- und Spektralphotometer. Bei der Verwendung von Einweg-Küvetten ist das Material PMMA sowie eine strukturierte oder matte Seitenfläche für die Küvettenerkennung durch die photoLab™ Photometer erforderlich. Die Glas- und Quarzküvetten sind mit einer Markierung versehen, um die Küvetten für eine höhere Präzision in die gleiche Richtung in das Photometer zu legen. Küvetten für Trübungsmessungen können markiert werden, um Beeinträchtigungen durch das Glas zu verhindern: Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit, auch für Werte <1 NTU.
Spezifikation
Küvette | |
Labortrübungsmessgeräte Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 und Turb 555 (IR) | |
3 Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Küvette für Trübungsmessgerät > Für Labortrübungsmesser Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 und Turb 555 (IR)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur