Learn More
WTW™ EICHLOESUNG 10000 NTU
AMCO Clear™ Standards sind Polymer-Kalibrierstandards für Turb™ Messgeräte sind wesentlich genauer und stabiler als Formazin, ohne dass es zu Driften kommt
Marke: WTW™ 600546
436.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AMCO Clear™ Standards sind Polymer-Kalibrierstandards für Turb™ Messgeräte und sind wesentlich genauer und stabiler als Formazin, ohne dass es zum Abdriften kommt. Sie sind gemäß N.I.S.T auf Formazin rückführbar und chargenzertifiziert. Die Langzeitstabilität ohne Partikeländerungen in Größe und Form und die hohe Fertigungstoleranz von nur ± 1 % tragen zur Erzielung höchster Ergebnisgenauigkeit bei. Die Partikelzusammensetzung der Standards ist an die jeweilige Geräteoptik angepasst. Das natürliche Abdriften von Formazin und die deutlich höhere Fertigungstoleranz bei Formazin verschaffen ihnen klare Vorteile. Daher sind AMCO Clear™ Standards besonders für Anwendungen im unteren Messbereich wie zum Beispiel Trinkwasser geeignet.
Spezifikation
Turb 555 WL Laborturbidimeter | |
Trübungsstandard | |
10.000 NTU |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ EICHLOESUNG 10000 NTU > Zur Verwendung mit Turb 555 WL Labor-Trübungsmessgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur