Learn More
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 430
Mit einer Genauigkeit von 0.01 NTU oder ±2 % des Messwerts sind diese tragbaren Trübungsmessgeräte ideal für alle Anwendungen, einschließlich Trinkwassertests, Umweltüberwachung, Laborreferenzmessungen und Prozesskontrolle.
2050.00 CHF - 2505.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LCD |
---|---|
Probengröße | 20 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Anwendungen einschließlich Trinkwasserprüfungen, Umweltüberwachung, Referenzmessungen im Labor und Prozesskontrolle |
IP-Schutzart | IP67. |
Genauigkeit | 0.01 NTU oder ±2 % des gemessenen Werts |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Lichtquelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Lichtquelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10298082
|
WTW™
600320 |
Turb™ 430 IR tragbares Trübungsmessgerät | Infrarot-LED |
2050.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10604883
|
WTW™
600321 |
Turb™ 430 IR tragbares Trübungsmessgerät, Set für den Feldeinsatz | Infrarot-LED |
2505.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10788533
|
WTW™
600325 |
Turb™ 430 T tragbares Trübungsmessgerät | Wolfram-Lampe |
2220.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tragbares Trübungsmessgerät mit automatischer Kalibrierung
- Genauigkeit von 0.01 NTU oder ±2 % des Messwerts
- Für alle Anwendungen einschließlich Trinkwasserprüfungen, Umweltüberwachung, Referenzmessungen im Labor und Prozesskontrolle
- 0.01 Auflösung von 0.00 bis 9.99, 0.1 von10 bis 99.90, 1 von 100 bis 1100
Spezifikation
LCD | |
Für alle Anwendungen einschließlich Trinkwasserprüfungen, Umweltüberwachung, Referenzmessungen im Labor und Prozesskontrolle | |
0.01 NTU oder ±2 % des gemessenen Werts | |
117 mm | |
4 x AA | |
0,6 kg |
20 mL | |
IP67. | |
0,01 von 0,00 bis 9,99, 0,1 von 10 bis 99,90, 1 von 100 bis 1100 | |
86 mm | |
0 °C bis 50 °C | |
2 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 430