Learn More
Wolfram(VI)-säure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364929
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram(VI)-säure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408197
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11364929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 082118.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.85 g/mol
Applied as flavoring agent and fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-03-1
Summenformel H2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 249.85
MDL-Nummer MFCD00011336
InChI-Schlüssel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
PubChem CID 1152
ChEBI CHEBI:36272
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)Wolfram
SMILES O[W](=O)(=O)O
Spezifikation
Siedepunkt 1473°C
Chemischer Name oder Material Tungstic(VI) acid
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Formelmasse 249.86
Brechungsindex 2.24
Dichte 5.5
Name des Produkts
Wolfram(VI)-säure, Thermo Scientific Chemicals >