Learn More
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10318300
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756729 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10318300
Marke: Thermo Scientific Acros 207610050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-03-1
Summenformel H2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 249.86
MDL-Nummer MFCD00011336
InChI-Schlüssel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dioxotungstendiol
SMILES O[W](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungstic acid
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel H2WO4
Merck Index 15, 9998
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Formelmasse 249.86
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.5
Dichte 5.5000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0458363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
ChargennummerA0421274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
ChargennummerA0373249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
ChargennummerA0397175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
ChargennummerA0413975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2022 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
Name des Produkts
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >