Learn More
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10134740
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134740
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10134740
Marke: Thermo Scientific Acros 207611000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-03-1
Summenformel H2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 249.86
MDL-Nummer MFCD00011336
InChI-Schlüssel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dioxotungstendiol
SMILES O[W](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungstic acid
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel H2WO4
Merck Index 15, 9998
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Formelmasse 249.86
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.5
Dichte 5.5000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number207615000,207611000
ChargennummerA0458363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Catalog Number207615000,207610050,207611000
ChargennummerA0421274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number207615000,207610050,207611000
ChargennummerA0373249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number207615000,207610050,207611000
ChargennummerA0397175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number207615000,207610050,207611000
Name des Produkts
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >