Learn More
Wolfram-Zirkonoxid, 99.7 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 0.3 %, Thermo Scientific Chemicals
404.00 CHF - 1465.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16853-74-0 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00168096 |
Synonym | Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11304088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041375.18 |
50 g |
404.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11314088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041375.30 |
250 g |
1465.30 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tungsten zirconium oxide is used as a super acid catalyst in the hydrocarbon isomerization process and esterification of waste acid oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
16853-74-0 | |
MFCD00168096 | |
Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide |
Spezifikation
Tungsten zirconium oxide | |
Grün bis Weiß | |
(Metallbasis ohne Hf), Hf < 0.3 % | |
Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide | |
586.92 | |
Geruchsneutral |
16853-74-0 | |
Pulver | |
MFCD00168096 | |
Insoluble in water. | |
99.7% | |
5.10 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 240-876-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen