Learn More
Wolframdraht, 1.0 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355908
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, 1.0 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355908
1 m, 1 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11355908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010411.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Aussehen Silver Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 1 m
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Wolframdraht, 1.0 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >