Learn More
Wolframdraht, 0.75 mm (0.03 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten wire |
Namenshinweis | 0.75mm (0.03 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 m |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈8.52g/m |
Form | Draht |
Name des Produkts
Wolframdraht, 0.75 mm (0.03 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur